Läs mer
Kaliumklorid, BAKER, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1420°C (1013 hPa) |
| Smältpunkt | 773°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Plastflaska för fasta ämnen |
| Densitet | 1.98 g/cm³ (20°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium Chloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium Chloride