Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kaliumklorid, för biokemi
Produktkod. p-4440151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15700879
Brand: Thermo Scientific Chemicals 418205000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn kalium; klorid
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1420.0°C
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 770.0°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslighetsinformation (1 M in water) Clear colorless
Formel vikt 74.54
Kvalitet Biokemisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.