Beskrivning
ClK, CAS-nummer-7447-40-7, klotrix, muriat av kaliumklorid, kaliumklorid kcl, klorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, kaliumklorid, sylvite, slow-k, 500g, 1420 grader.C, CHEBI:32588,54g,54g,5g, vit WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, kalium;klorid, 770 grader C, 11360, 74.548
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1420 °C |
| Smältpunkt | 770 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 74,54 g/mol |