Läs mer
Kaliumklorid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10684922 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10684922 5 kg Plastfat 5kg
10375810 500 g Pulverburk av plast 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10684922 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4280/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClK, CAS-nummer-7447-40-7, klotrix, muriat av kaliumklorid, kaliumklorid kcl, klorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, kaliumklorid, sylvite, slow-k, 500g, 1420 grader.C, CHEBI:32588,54g,54g,5g, vit WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, kalium;klorid, 770 grader C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1420°C
Smältpunkt 770°C
Färg Vitt
pH 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 74.54g/mol
Förpackning Plastfat