Specifikationer
| Kokpunkt | 1420°C |
| Smältpunkt | 770°C |
| CAS | 7447-40-7 |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | ClK |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Visa mer |