Läs mer
Kaliumkloridkonduktivitetsstandard, 24700 μS, Chem-Lab
Produktkod. 11986696
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11986696
Brand: Chem-Lab CL03.1124.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrerar konduktivitetsmätningsutrustning. Kaliumkloridkonduktivitetsstandard, 24700 S,μ Chem-Lab är exakt koncentrerad till en specifik LF-elektrolytkonduktivitetsnivå för att kalibrera och verifiera prestanda hos konduktivitetsmätare och sonder.
Användning av konduktivitetsstandard säkerställer att instrumenten är korrekt kalibrerade för noggranna avläsningar. Genom att placera sonder i en lösning med en identifierad överföringsförmåga kan utrustningens inställningar justeras innan testning. KCl-lösningar används för att kalibrera konduktivitetsinstrument som läser direkt i mikrosiemens eller millisiemens. Kaliumklorid är ett mycket stabilt salt och är en internationell kalibreringsstandard för konduktivitetsmätning.
Specifications
CAS 7447-40-7
Odör Odorless
Densitet 1.01g/mL
Konduktivitet 24700μS at 25°C
22400μS at 20°C (±1%)
Fysisk form Vätska
Molekylformel ClK
Koncentration 0.2 mol/L
MDL-nummer MFCD00011360
Färg Färglös
pH ±5
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Löslighet Soluble
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74.56g/mol