Läs mer
Kaliumklorid, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Formel vikt | 74.55 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.99kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium Chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium chloride
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.