missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumklorid, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™

Produktkod. p-5390817 Handla allt J.T.Baker Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15149145

Brand: Avantor J.T.Baker 304001

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning

Kemiska identifierare

CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn potassium chloride
Formel vikt 74.55
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.99kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.