Beskrivning
- För molekylärbiologiska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | kalium; klorid |
| Formel vikt | 74.55 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.99kg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).