Läs mer
Potassium Chloride, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
ClK, CAS Number-7447-40-7, enseal, potassium chloride kcl, kalitabs, potassium chloride, muriate of potash, chlorvescent, klotrix, klor-con, slow-k, sylvite, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1420°C |
| Smältpunkt | 770°C |
| Färg | White |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Formel vikt | 74.54g/mol |
| Kvalitet | Extra Pure |
| Förpackning | Plastic powder jar |