Läs mer
Potassium Chloride, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Produktkod. 10010310 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10010310
Brand: Fisher Chemical P/4240/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1420°C
Smältpunkt 770°C
CAS 7447-40-7
Färg White
pH 6
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74.54g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Kaliumklorid