Läs mer
Kaliumklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11420552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420552 100 g 100g
11430552 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191427.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid framställning av fosfatbuffrad saltlösning (PBS) och för extraktion och solubilisering av proteiner. Kaliumklorid, MP Biomedicals är en bra kaliumkälla som ofta används som reagens inom biokemi och molekylärbiologi.
Mycket använt reagens inom biokemi och molekylärbiologi:
  • Vid framställning av fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
  • För extraktion och solubilisering av proteiner
  • I det hypotona KCl-propidiumjodidprotokollet för univariat analys av metafaskromosomer
  • För dissociering av eukaryota ribosomer till subenheter genom höga koncentrationer av kalium (0,3-1,0 M)
  • Vid beredning av mitokondrier, tillhandahåller ett joniskt osmotiskt stöd för de vävnader som antar en gelatinös konsistens vid homogenisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water (1g/3mL, clear, colorless solution), boiling water (1g/1.8mL), glycerol (1g/14mL), or ethanol (1g/250mL); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formel vikt 74.55
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Kvalitet ACS-reagens