Läs mer
Kaliumklorid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E508, 99 till 100,5 % (AT ),≤ 0,0001 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15641170
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641170 500 g 500g
15611170 250 g 250g
15691160 1 kg 1kg
15601170 2.5 kg 2.5kg
15651170 5 kg 5kg
15661170 6 x 1 kg Paket med 6
15671170 6 x 2.5 kg Paket med 6
15631170 4 x 5 kg Paket med 4
15621170 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15641170 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 12636500G
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , E508, 99-100,5 % (AT ),≤ 0,0001% Al
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 500 g
Linjär formel KCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn potassium chloride
Formel vikt 74.55g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (AT)
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.98g/mL at 25°C