Läs mer
Kaliumklorid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E508, 99 till 100,5 % (AT ),≤ 0,0001 % Al, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | KCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Formel vikt | 74.55g/mol |
| Procent renhet | 99 to 100.5% (AT) |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Plastflaska |
| Visa mer |