Läs mer
Kaliumklorid, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium chloride |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Formel vikt | 74.55g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% (AT) |
| Kvalitet | puriss. pa |
| Densitet | 1.98g/mL at 25°C |