Läs mer
Kaliumklorid, puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15643320
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643320 1 kg 1kg
15633320 100 g 100g
15673320 500 g 500g
15683320 5 kg 5kg
15693320 6 x 1 kg Paket med 6
15663320 4 x 5 kg Paket med 4
15653320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15643320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312481KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00 SEK
    791.12 SEK / 1kg
    Save 73.88 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99,5-100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn potassium chloride
Formel vikt 74,55 g/mol
Procent renhet 99,5 till 100,5 %
Kvalitet puriss. pa
Densitet 1,98 g/ml vid 25 °C