Läs mer
Kaliumklorid, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11304264
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304264 250 g 250g
11324264 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304264 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO02000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.65 SEK
    273.83 SEK / 250g
    Save 492.82 SEK
    64% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, inom fotografering, i buffertlösningar och som elektrolyt för batterier.
  • Synonym: Klorkalium
  • Molekylformel: KCl
  • Molmassa: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
  • EIN ECS nr: 231-211-8
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Smältpunkt 773°C
pH 5.5–8.0 (5%, water)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 74.56g/mol
Procent renhet 99.5% min (argentometric)
Kvalitet Reagens