Läs mer
Kaliumklorid, reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Synonym: Klorkalium
- Molekylformel: KCl
- Molmassa: 74,56 g/mol
- CAS: 7447-40-7
- EIN ECS nr: 231-211-8
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1413 °C |
| Smältpunkt | 773 °C |
| pH | 5,5 – 8,0 (5 %, vatten) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 74,56 g/mol |
| Procent renhet | 99,5 % min (argentometrisk) |
| Kvalitet | Reagens |