Läs mer
Kaliumklorid, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. p-7083582
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11304264
Brand: Scharlab PO02000250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, inom fotografering, i buffertlösningar och som elektrolyt för batterier.
  • Synonym: Klorkalium
  • Molekylformel: KCl
  • Molmassa: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
  • EIN ECS nr: 231-211-8
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Smältpunkt 773°C
pH 5.5–8.0 (5%, water)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 74.56g/mol
Procent renhet 99.5% min (argentometric)
Kvalitet Reagens