Läs mer
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8825001 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
100 mL
250 mL
Förpackning:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
0.25 L
1 L
100ml
Produktkod. 10744181
Brand: Fisher Chemical J/2983/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 106°C
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
IUPAC-namn potassium;chloride
Förpackning Amber Glass Bottle