Beskrivning
- Kaliumkloridlösning 3 mol/l, steriliserad 250 ml
- För att fylla på eller byta ut referenselektrolyten
- I 250 ml DURAN™ glasflaskor
- Ytterligare lösningar och andra förpackningsenheter på begäran
- Typ: 3 mol/l KCI
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | −9.7°C |
| Kokpunkt | 106.3°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.13g/cm3 |
| Koncentration | 3 M |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | Potassium Chloride |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | DURAN™ Flaska |
| Visa mer |