Läs mer
Kaliumkloridlösning, 3M , SI Analytics™
Produktkod. p-8014345 Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Produktkod. 10262171
Brand: SI Analytics 285138427
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Kaliumkloridlösning, 3M används vid applicering och beredning av elektrolytlösningar.
  • Kaliumkloridlösning 3 mol/l, steriliserad 250 ml
  • För att fylla på eller byta ut referenselektrolyten
  • I 250 ml DURAN™ glasflaskor
  • Ytterligare lösningar och andra förpackningsenheter på begäran
  • Typ: 3 mol/l KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt −9.7°C
Kokpunkt 106.3°C
Färg Färglös
Densitet 1.13g/cm3
Koncentration 3 M
pH 7
Kvantitet 250 mL
Lösningstyp Potassium Chloride
Odör Odorless
Förpackning DURAN™ Flaska
Löslighetsinformation Fully miscible in water