Läs mer
Kaliumkloridlösning 3M , Ren, Fisher Chemical™
Produktkod. 10358383 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358383 1 L Plastbehållare 1 L
1 options
Produktkod. 10358383 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2892/15
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
ClK, CAS-nummer-7447-40-7, slow-k, kaliumklorid, muriat av kaliumklorid, klor-con, enseal, sylvite, klotrix, kaliumklorid kcl, kalitabs, klorvescerande, 1L, CHEBI:32588, Ej designerad, WCUXLLCUKKKVVCT, potassium-kHFFVCT; 11360, 74.548, Plastbehållare, vätska, 4873, [Cl-].[K+]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7447-40-7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn kalium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Kvalitet Ren
Förpackning Plastbehållare