Läs mer
3M Kaliumklorid med AgCl, elektrodfyllningslösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11593162 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11593162
Brand: Reagecon EFS3AC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att fylla på eller byta ut referenselektrolyten i silver/silverklorid- eller kalomelreferenselektroder. 3M Kaliumklorid med AgCl, elektrodfyllningslösning, Reagecon™ är den valda fyllningslösningen i antingen potentiometriska titrering eller direkt pH-, redox- eller jonmätningar.
En bra elektrolyt måste uppfylla ett antal villkor: ekviöverföringen av katjon/anjonkombinationen bör vara så nära som möjligt att vara ekvimobil, ha konstant kloridaktivitet, ha hög elektrisk konduktans och så icke-kemiskt reaktiv som möjligt.
Kaliumklorid (KCl) uppfyller alla dessa villkor i större eller mindre utsträckning, och är den valda fyllningslösningen i antingen potentiometriska titrering eller direkta pH-, redox- eller jonmätningar där silver/silverklorid eller kalomelreferenselektroder används. 3M KCl är lämpligt där arbetstemperaturen är minst 20 °C.
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7, 7783-90-6
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Koncentration 3 mol/L, Saturated with AgCl
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Lösningstyp Electrode Filling
IUPAC-namn potassium chloride