Läs mer
Potassium Chloride Solution Certified Reference Material, Supelco™
Beskrivning
This certified reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is determined using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory. Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride Solution Certified Reference Material |
| CAS | 7447-40-7 |
| Kokpunkt | 100°C/1013 hPa |
| Molekylformel | KCl |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | Potassium chloride solution, Potassium chloride solution |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.55 |
| Kvantitet | 30 x 30 mL |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.