Läs mer
Kaliumkloridlösning (konduktivitetsstandard), 5 000 S/μ25 °C, Chem Lab™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | ±5 |
| Löslighet | Soluble |
| Kvantitet | 500 mL |