Läs mer
Potassium chloride solution, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium chloride solution |
| CAS | 7447-40-7 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 250 mL |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 1.13g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | ClK |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kaliumkloridlösning 3 mol/l