Läs mer
Potassium Chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15630800 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15630800 25 g 25g
15620800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15630800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0525725G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Kvantitet 25 g
Linjär formel KCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 74.55g/mol
Procent renhet ≥99.99% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Densitet 1.98g/mL at 25°C