Läs mer
Potassium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11480460
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11480460
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014466.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Den huvudsakliga användningen av kaliumklorid är vid tillverkning av gödningsmedel. Det finner användning inom medicin som en elektrolytpåfyllare och för att behandla hypokalemi (ett tillstånd där kaliumnivån blir låg i blodet) med dess farmaceutiska preparat. Dessutom finner den användning som flussmedel vid svetsning och metallgjutning. Det är användbart i vattenavhärdare, vissa avisningsprodukter och kalibrering av strålningsövervakningsutrustningen. Den finner användning som en skotofor i mörka CRT:er.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn kalium; klorid
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 773°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 74.55
Odör Odorless
Brytningsindex 1.49
Känslighet Hygroscopic
Utseende White beads
Densitet 1.984
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.