Läs mer
Kaliumklorid (vita kristaller), Fisher BioReagents
Beskrivning
Kaliumklorid används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1420 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Smältpunkt | 770 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99,0 till 100,5 % |
| Anteckningar om analysprocent | 99.0-100.5% |
| Merck Index | 15, 7742 |
| Visa mer |