Läs mer
Kaliumklorid (vita kristaller), Fisher BioReagents
Produktkod. 10735874
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10735874 500 g Poly flaska 500g
10697623 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10735874 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP366500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kaliumklorid används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1420 °C
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Smältpunkt 770 °C
Färg Vitt
pH 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,0 till 100,5 %
Anteckningar om analysprocent 99.0-100.5%
Merck Index 15, 7742
Formel vikt 74.55
Procent renhet 99,0 till 100,5 %
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska