Läs mer
Kaliumklorid (vita kristaller), Fisher BioReagents
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Beskrivning
Kaliumklorid används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1420°C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Smältpunkt | 770°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99.0 to 100.5 % |
| Anteckningar om analysprocent | 99.0-100.5% |
| Merck Index | 15, 7742 |
| Visa mer |