Läs mer
Potassium chloropalladite, 99.99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31029274
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31029274 25 g -
31022554 250 mg 250mg
31021204 5 g -
31029102 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31029274 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14891225g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium chloropalladite
CAS 10025-98-6
Kvantitet 25 g
Molekylformel Cl4K2Pd
MDL-nummer MFCD00011373
LEDER Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Procent renhet 99.99%