Läs mer
Potassium Chromate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11488762 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488762 250 g 250g
10656842 500 g 500g
10386190 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11488762 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4360/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-namn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 975°C
Färg Yellow
pH 8.6 to 9.8
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 194.2g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium chromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.