Läs mer
Potassium Chromate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15692030 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692030 500 g Poly Bottle 500g
15682030 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15692030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 216615500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-namn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1000°C
Kemiskt namn eller material Potassium Chromate
Smältpunkt 968.3°C
Färg Yellow
pH 8.5 to 10.0 (at 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel K2CrO4
UN-nummer UN3288
Formel vikt 194.19g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.732g/cu.cm; Bulk Density: ca. 1800kg/cu.m; Vapor Density: 6.7 (vs air)