Läs mer
Kaliumkromat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4440152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12357193
Brand: Thermo Scientific Acros 447201000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7789-00-6 | CrK2O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium chromate
Smältpunkt 975.0°C
Kvantitet 100 g
Linjär formel K2CrO4
Merck Index 15,7743
Löslighetsinformation Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 194.2
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium chromate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.