Läs mer
Potassium Chromate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
CrK2O4, CAS Number-7789-00-6, neutral potassium chromate, dipotassium monochromate, chromate of potass, caswell no. 687, bipotassium chromate, potassium chromate, dipotassium chromate, chromate of potash, potassium chromate vi, tarapacaite, 250g, CHEBI:75249, Yellow, 194.2g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 975°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 8.6 to 9.8 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 194.2g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium chromate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.