Läs mer
Potassium Chromate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15508084 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508084 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15508084 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 305801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chromate
CAS 7789-00-6
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel CrK2O4
MDL-nummer MFCD00011368
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
Molekylvikt (g/mol) 194.19
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Formel vikt 194.19
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 2.73kg