Läs mer
Kaliumkromatindikator 5 % lösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11503132 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11503132 500 ml 500ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11503132 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer PCS5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högkvalitativ indikatorlösning tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet och tillverkad och testad under rigorösa förhållanden.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den överlägset viktigaste metoden för slutpunktsdetektion.
  • Denna högkvalitativa indikatorlösning underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.1%
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Koncentration 5%
Teknik Titration, Analyte Color Change
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate