Läs mer
Potassium chromate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15661110 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15661110 50 kg 50kg
15631110 100 g 100g
15641110 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15661110 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1224950KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-namn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1,000°C
Kemiskt namn eller material Potassium chromate
Smältpunkt 971°C (literature)
Namnnotering Puriss., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Linjär formel K2CrO4
UN-nummer UN3288
Formel vikt 194.19
Procent renhet >99%
Kvalitet puriss.
Förpackning Fiberboard Box
Densitet 2.732 g/cm3; Vapor Density: 6.7 (vs air)