Läs mer
Kaliumkromat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
Paket med 6
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15603330
Brand: Honeywell-Fluka 312501KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chromate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2CrO4
UN-nummer 3288
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)krom
Formel vikt 194.19g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Densitet Vapor Density: 6.7 (vs air)