Läs mer
Kaliumkromatlösning, volumetrisk, 1/30 M K2CrO4 (0,1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15614830
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15614830 1 L 1 L
15624830 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15614830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 351571L
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Volumetrisk, 1/30 M K2CrO4 (0,1N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-00-6
Molekylformel CrK2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI-nyckel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium chromate solution
Kvantitet 1 L
Linjär formel K2CrO4
UN-nummer UN3082
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)krom
Formel vikt 194.19g/mol