Läs mer
Potassium Chromate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium chromate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| Formel vikt | 193.8476 |