Läs mer
Kalium, bitar, i mineralolja, 98%
Produktkod. 15408989
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408989 100 g 100g
15498979 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13267.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-09-7 | K | 39,10 g/mol
Kalium bildar en blå lösning i tetrahydrofoliat som används för ? -monoalkylering av -laktoner i närvaro av 18-krona-6. Det används för generering av kaliumetoxid i lösning, för användning i Björk-reduktion av en aromatisk ring, för framställning av kaliumamid,
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalium bildar en blå lösning i tetrahydrofoliat som används för ɑ -monoalkylering av -laktoner i närvaro av 18-krona-6. Det används för generering av kaliumetoxid i lösning, för användning i Björk-reduktion av en aromatisk ring, för framställning av kaliumamid,
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9-7-7440
Molekylformel K
Molekylvikt (g/mol) 39.10
MDL-nummer MFCD00133776
InChI-nyckel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-namn kalium
LEDER [K]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
Färg Grå-Silver
Namnnotering bitar, i mineralolja
Smältpunkt 63 °C till 64 °C
Kokpunkt 765 °C till 770 °C
Densitet 0.860 g/mL
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Form Solid
UN-nummer UN2257
Merck Index 14,7604
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 39.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.