Läs mer
Kaliumcitrat, Monohydrat, Granulär, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15518084 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518084 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15528084 2.5 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518084 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 306801
Kemiska identifierare
CAS 6100-05-6
Molekylformel C6H7K3O8
Molekylvikt (g/mol) 324.41
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-namn trikalium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;hydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Citrate
Namnnotering Monohydrate
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Formel vikt 324.42
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.98kg