Läs mer
Kaliumcitrat tribasisk monohydrat, 99 %, extra rent
Produktkod. 12055350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12055350 5 kg 5kg
12045350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12055350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 244210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2314.61 SEK / 5kg
    Save 70.39 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-05-6
Molekylformel C6H5K3O7·H2O
Molekylvikt (g/mol) 324.42
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-namn trikalium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;hydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium citrate tribasic monohydrate
Smältpunkt 180,0 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,7744
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 640 g/L (25 °C).
Formel vikt 324.42
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.