Läs mer
Potassium clavulanate cellulose, MedChemExpress
Beskrivning
Potassium clavulanate cellulose is a mixture of potassium clavulanate and cellulose, is a beta-lactamase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium clavulanate cellulose |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H9NO5K.(C6H10O5)n |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Potassium clavulanate:cellulose (1:1) |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OC)[C@@H]1O.O=C([C@@H](/C(O[C@]3([H])C4)=C/CO)N3C4=O)O[K].[n] |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Visa mer |