Läs mer
Potassium Cyanate, 96%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15671970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671970 100 g Poly Bottle 100g
15691970 500 g Poly Bottle 500g
15681970 2 kg Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 215074100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
0.96
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-28-3
Molekylformel CKNO
Molekylvikt (g/mol) 81.12
MDL-nummer MFCD00011411
InChI-nyckel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
LEDER [K+].[O-]C#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanate
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel KOCN
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3594798
IUPAC-namn potassium;cyanate
Formel vikt 81.12g/mol
Procent renhet 96%
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder/Chunks
Densitet 2.056g/mL at 25°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.