Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanate |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | KOCN |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594798 |
| IUPAC-namn | potassium;cyanate |
| Formel vikt | 81.12g/mol |
| Procent renhet | 96% |
| Visa mer |