Läs mer
Potassium cyanate, 97%
Produktkod. 11397678
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397678 100 g 100g
11387678 500 g 500g
11377678 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033356.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
Kaliumcyanat används i guldbrytning, organisk syntes och galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-28-3
Molekylformel CKNO
Molekylvikt (g/mol) 81.12
MDL-nummer MFCD00011411
InChI-nyckel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
LEDER [K+].[O-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium cyanate
Smältpunkt 700°C to 900°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,7625
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn kalium; cyanat
Formel vikt 81.12
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 2.056 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.